AEM2A3044
Xion AEM-Pention-72-5CL
Prodotti consigliati
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)