Documenti fondamentali
8.42128
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminoanthraquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Diaminoanthraquinone
Scegli un formato
25 G
54,40 €
100 G
135,00 €
54,40 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
54,40 €
100 G
135,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
204-922-6
NACRES:
NA.22
54,40 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥88.0% (HPLC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>400 °C
Potenza
5790 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
268 °C
Temp. transizione
flash point 340 °C
Densità
1.44 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1c2c(c(cc1)N)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
644.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
340 °C - closed cup