Documenti fondamentali
A51203
Sigma-Aldrich
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
eCl@ss:
32151902
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
220-223 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc2nc(N)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H11N3/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)12-9(10)11-7/h3-4H,1-2H3,(H3,10,11,12)
YPFQISHSXCFZMU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)