A36808
N-Allylurea
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
84-86 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)NCC=C
InChI
1S/C4H8N2O/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
VPJDULFXCAQHRC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?