A28708
Allyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
2-Propen-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
23.8 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
712 °F
Limite di esplosione
18 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. eboll.
96-98 °C (lit.)
Punto di fusione
−129 °C (lit.)
Densità
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?