Documenti fondamentali
A26403
Sigma-Aldrich
mono-Methyl adipate
99%
Sinonimo/i:
Adipic acid monomethyl ester, Monomethyl adipate
Scegli un formato
5 G
27,80 €
25 G
95,30 €
27,80 €
Prezzo di listino55,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
27,80 €
25 G
95,30 €
About This Item
Formula condensata:
HO2C(CH2)4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
1766411
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,80 €
Prezzo di listino55,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
162 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
7-9 °C (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)