Documenti fondamentali
97233
Sigma-Aldrich
1,3-Di-Z-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, 2-(Trifluoromethylsulfonyl)-1,3-di-Z-guanidine
Scegli un formato
5 G
1.290,00 €
1.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
1.290,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16F3N3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.40
Beilstein:
7956609
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
1.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H16F3N3O6S/c19-18(20,21)31(27,28)24-15(22-16(25)29-11-13-7-3-1-4-8-13)23-17(26)30-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,22,23,24,25,26)
GLZHTZVKRCUQRB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Guanidinylation reagent[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K. Feichtinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3804-3804 (1998)