96091
N-Z-1,5-pentanediamine hydrochloride
≥98.0%
Sinonimo/i:
N-Z-1,5-diaminopentane hydrochloride, Benzyl N-(5-aminopentyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
172-175 °C
Gruppo funzionale
Cbz
amine
Stringa SMILE
NCCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C13H20N2O2.ClH/c14-9-5-2-6-10-15-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-11,14H2,(H,15,16);1H
VYIRBXGDTOPWSY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)