Documenti fondamentali
95029
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser-O-Bzl
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-D-serine benzyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 95029, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-17)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,17H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)/t12-/m1/s1
BQADRZHPZVQGCW-GFCCVEGCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)