Documenti fondamentali
94481
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyethoxy)-2-methyl-2-propanol
≥98.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.422
Densità
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,8)6-10-5-4-9-3/h8H,4-6H2,1-3H3
SIUWDFVMEASCRP-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Stable precursor for a watersoluble unstable Boc reagent, e.g. the chloroformate[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C. Birr
Solid Phase Synth. and Combinat. Libr., Coll. Papers, 5th Intl. Synmp., 82-82 (1998)