935557
3-O-p-Coumaroylquinic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3-O-p-Coumaroylquinic acid, (1S,3R,4R,5R)-1,3,4-Trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]cyclohexanecarboxylic acid,, 3-O-p-Coumarylquinic acid, Cinnamic acid, p-hydroxy-, 3-ester with 1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3,4-trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-, (1S,3R,4R,5R)
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Colore
white to light yellow
P. eboll.
613.2 °C
Densità
1.554 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C([C@]1(O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C1)O
InChI
InChI=1S/C16H18O8/c17-10-4-1-9(2-5-10)3-6-13(19)24-12-8-16(23,15(21)22)7-11(18)14(12)20/h1-6,11-12,14,17-18,20,23H,7-8H2,(H,21,22)/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3