934674
Activated carbon
Electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinonimo/i:
Activated carbon, Activated carbon anode
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
copper substrate
Livello qualitativo
Grado
battery grade
Descrizione
Description/Nominal Voltage: 0.3 V vs Li/Li+
Saggio
≥98%
Composizione
Active material loading 5.7 mg/cm2 ± 5%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Misura
5 in. × 10 in.
Spessore
10 μm , copper current collector
90 μm , (excluding current collector)
Dimensione particelle
5 -10 μm (active material characteristic)
Capacità
220 mAh/g±5 % (Charge Capacity)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2