Documenti fondamentali
1.02183
Supelco
Charcoal activated
pure
Sinonimo/i:
Charcoal activated
Scegli un formato
1 KG
122,00 €
1021839015
544,00 €
17.5 KG
856,00 €
122,00 €
Spedizione prevista il05 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
122,00 €
1021839015
544,00 €
17.5 KG
856,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101522
Numero indice EU:
231-153-3
NACRES:
NB.21
122,00 €
Spedizione prevista il05 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Area superficiale
800-1500 m2/g
Impurezze
≤10% HNO3 solubles
Residuo alla calcinazione
≤10% (600 °C)
Perdita
≤10% loss on drying
Punto di fusione
3550 °C
Densità bulk
150‑440 kg/m3
Cationi in tracce
Fe: ≤1000 ppm
Zn: ≤200 ppm
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Identity: passes test
Substances soluble in nitric acid: ≤ 10 %
Fe (Iron): ≤ 1000 ppm
Zn (Zinc): ≤ 200 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 10 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Domande
  1. What is the production technique for this material? Acid treatment with HNO3?
    1 risposta
    1. This product is manufactured by the coking of natural beechwood. The activation process is considered proprietary.