934275
Pomalidomide-piperazine
≥ 95.0%
Sinonimo/i:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(1-piperazinyl)-2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(piperazin-1-yl)isoindole-1,3-dione
Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥ 95.0%
Stato
powder or crystals
Colore
faint yellow to dark yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C3=CC=CC(=C3C2=O)N4CCNCC4)CC1
InChI
APURBVBIOACKLC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Altre note
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)