934046
Ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
≥99%, anhydrous, battery grade
Sinonimo/i:
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl ethyl ether, 1-Ethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethane, ETFE, HFE 374
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤100 ppm HF
≤200 ppm H2O
P. eboll.
58 °C
Punto di fusione
-86 °C (lit.)
Densità
1.21 g/mL
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C