Documenti fondamentali
932817
Sigma-Aldrich
Tweezer Kit
Reverse Action, Stainless
Sinonimo/i:
Tweezer, Grippers, Tweezers
Scegli un formato
1 EACH
402,00 €
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
402,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
Tweezer kit: Specially intended for applications where a highly precise self-closing action is required such as in microscopy and assembly applications. Swiss made reverse action tweezers are comfortable for soldering, insertion/extraction, and anti-wicking.
OAL: 125 mm. Width: M: 8 mm. Gap: N:1.5 mm. Tip length: P: 60 mm.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)