932310
Lithium fluoride
Sinonimo/i:
LiF, Fluorolithium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Livello qualitativo
P. eboll.
1681 °C
Punto di fusione
845 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 2.9 g/L
Densità
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Energia dell’orbitale
HOMO 14 eV
LUMO 1.0 eV
Stringa SMILE
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2