Documenti fondamentali
932043
Sigma-Aldrich
1-(3,3-difluoroprop-2-en-1-yl)-1-methylpiperidinium triflate
≥95%
Sinonimo/i:
3,3-Difluoroprop-2-en-1-yl,methylpiperidinium triflate, 3,3-Difluoropropen-1-yl ammonium salt, DFPA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16F5NO3S
Peso molecolare:
325.30
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
58-59 °C
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)