Documenti fondamentali
930237
Sigma-Aldrich
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2,5-dichlorobenzoyl)glycyl-L-leucinate
≥95%
Sinonimo/i:
CANDDY_MLN Tag NHS ester
Scegli un formato
250 MG
141,00 €
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
141,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21Cl2N3O6
Peso molecolare:
458.29
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(Cl)C(C(NCC(N[C@H](C(ON2C(CCC2=O)=O)=O)CC(C)C)=O)=O)=C1
InChI
1S/C19H21Cl2N3O6/c1-10(2)7-14(19(29)30-24-16(26)5-6-17(24)27)23-15(25)9-22-18(28)12-8-11(20)3-4-13(12)21/h3-4,8,10,14H,5-7,9H2,1-2H3,(H,22,28)(H,23,25)/t14-/m0/s1
KCUJPSDSTWVHLQ-AWEZNQCLSA-N
Applicazioni
CANDDY (Chemical knockdown with Affinity aNd Degradation DYnamics) employs a bispecific molecule (target interactor + linker + CANDDY_MLN) that degrades protein by direct recruitment to the proteasome. Shown to selectively and dose-dependently degrade KRAS G12D/V and MDM2 proteins and suppress their signaling without non-specific cytotoxic effects.
CANDDY, a protein-slaying approach, occurs without ubiquitination and bypasses the need for an E3 ligase. Has the potential to overcome the current limitations of proteolysis and to expand the application scope of degraders.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)