929379
Opto-thalidomide-O-acetamide-C4-NH2 hydrochloride
Sinonimo/i:
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl 3-(4-(2-((4-aminobutyl)amino)-2-oxoethoxy)-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2,6-dioxopiperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
thalidomide
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=CC(COC(N2C(CCC(N3C(C4=CC=CC(OCC(NCCCCN)=O)=C4C3=O)=O)C2=O)=O)=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O.Cl
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3