Vai a
SML2182
Succinobucol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
AGI-1067, Butanedioic acid 1-[4-[[1-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]thio]-1-methylethyl]thio]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl]ester, Probucol monosuccinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
94,60 €
80,41 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H52O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
616.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
80,41 €
Prezzo di listino94,60 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(C)(C)C)C=C(SC(C)(C)SC2=CC(C(C)(C)C)=C(OC(CCC(O)=O)=O)C(C(C)(C)C)=C2)C=C1C(C)(C)C
InChI
1S/C35H52O5S2/c1-31(2,3)23-17-21(18-24(29(23)39)32(4,5)6)41-35(13,14)42-22-19-25(33(7,8)9)30(26(20-22)34(10,11)12)40-28(38)16-15-27(36)37/h17-20,39H,15-16H2,1-14H3,(H,36,37)
InChI key
RKSMVPNZHBRNNS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active antioxidant; vascular protectant; antiatherosclerotic;
Succinobucol is a metabolically stable derivative of the antioxidant drug probucol that poses a distinct pharmacological from. Succinobucol is an orally active vascular protectant that exhibits antiatherosclerotic properties in multiple animal models and in humans. It inhibits the release of proinflammatory cytokines, TNF-a, IL-1b, and IL-6 in hPBMC activated by LPS.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2662SML2218SML0634
Succinobucol ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2182
Succinobucol
SPA70 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2662
SPA70
SNS-032 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2218
SNS-032
CID2858522 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0634
CID2858522
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)