Documenti fondamentali
928518
Sigma-Aldrich
Male Mini Luer Tube Tuck Connector
Fluidic 997, Green
Sinonimo/i:
Microfluidic chip accessory
Scegli un formato
1 EACH
58,90 €
58,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
58,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
58,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Applicazioni
The Male Mini Luer Tube Tuck Connector, Fluidic 997 makes interfacing with microfluidic chips a lot easier. The tube tuck connectors have a conical opening where tubing can be directly inserted, making connection quick and easy. This connector is also suited for higher inlet pressure and leakage proof up to 3.2 bar.
Caratteristiche e vantaggi
  • Provides a quick and easy way to connect tubing to microfluidic chips
  • Can withstand at least 3.2 bar applied pressure without leakage
Properties:
  • Should be used with microfluidic chips that have mini-luer interface
  • Recommended Tubing: PEEK capillary tubing (OD 1/32", ID 0.02")
  • Material: TPE
  • Color: Green
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)