927449
SDASO-L crosslinker
Sinonimo/i:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-((2-(3-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)propanamido)ethyl)sulfinyl) propanoate, Succinimidyl diazirine sulfoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
chunks
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1C(N(C(C1)=O)OC(CC[S](CCN(C(CCC2([C])N=N2)=O)[H])=O)=O)=O
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3