925063
Silver carbonate
Technipur®, ≥99% trace metals basis
Scegli un formato
2.280,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.280,00 €
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% trace metals basis
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Densità
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)