Documenti fondamentali
924334
Sigma-Aldrich
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
in toluene, fluorescence λem 700 nm, 1 mg/mL
Sinonimo/i:
CIS QD, Fluorescent Nanocrystals, QDs
Scegli un formato
1 MG
297,00 €
297,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
297,00 €
About This Item
Formula condensata:
CuInS2/ZnS
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
297,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
in toluene
1 mg/mL
Fluorescenza
FWHM <125 nm
λem 700 nm
, quantum yield ≥40%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell quantum dots are a heavy metal-free, high-performance alternative to cadmium-based quantum dots. CuInS2 QDs, as the I–III–VI ternary semiconductor nanocrystals contain two cations (Cu+ and In3+) and one anion (S2). These QDs have unique photophysical properties; that make them superior to molecular dyes. Advantages of QDs include higher photostability, broad absorption spectrum, high extinction coefficients, and tunable optical and electronic properties.
CuInS2/ZnS quantum dots possess brilliant quantum yield and excellent long-term stability, and these non-toxic quantum dots lack the environmental hazards of cadmium-based quantum dots.
Applicazioni
  • Batteries
  • Photovoltaics
  • Light-emitting diodes
  • Fluorescent labeling
  • Sensing
  • Biological imaging systems
Avvertenza
Do not freeze.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cadmium-free CuInS2/ZnS quantum dots as efficient and robust photosensitizers in combination with a molecular catalyst for visible light-driven H2 production in water
Sandroni M, et al.
Energy & Environmental Science, 11, 1752-1761 (2018)
Xiangyang An et al.
ACS omega, 6(27), 17501-17509 (2021-07-20)
Cytochrome c (Cyt c), one of the most significant proteins acting as an electron transporter, plays an important role during the transferring process of the energy in cells. Apoptosis, one of the major forms of cell death, has been associated
Multisociety Consensus Quality Improvement Revised Consensus Statement for Endovascular Therapy of Acute Ischemic Stroke.
David Sacks et al.
International journal of stroke : official journal of the International Stroke Society, 13(6), 612-632 (2018-05-23)
Articoli
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.