900226
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 645 nm, 1 mg/mL in H2O
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
Livello qualitativo
Concentrazione
1 mg/mL in H2O
Fluorescenza
λem 645 nm
λem 645 nm±10 nm, quantum yield >50%
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Articoli
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.