923575
Silver nano ink
Screen printable, Photonically curable
Sinonimo/i:
Ag NP-based ink, Photonically curable Ag ink, S-CS21306, Screen printable Ag ink, Silver (Ag) Nanoparticle Ink, Silver nano ink
Livello qualitativo
Resistenza foglio
15.6m Ω/sq, 25 mum after curing at 150 Celsius for 5 min on glass
7.5m Ω/sq, 25 mum after curing at 200 Celsius for 5 min on glass
75m Ω/sq, 25 mum after curing at 120 Celsius for 1h on glass
Viscosità
6500-10000 mPa.s(20 °C) (@100/s)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Process: Rotary screen printing (below 80μm of resolution)
This ink has been developed to allow photonical curing to enable high throughput printing.
Compatible Printing Method: screen printing,
Compatible substrates: PET (Melinex 406, Melinex 339, Melines 520, Arcophane TCA, Arcophane STS, Folex BG-71), PEN (Teonex), Kapton® , Ceramic
Recommended surface treatment for substrates:
- Temperature stabilization
- Argon plasma treatment
Caratteristiche e vantaggi
- Good bending resistance, smooth surface
- Superior conductivity
- High resolution
- Curing process compatibility: photonic, NIR, low vacuum oven, thermal curing
- High nano-particle content
- Non-toxic (No CMR ink)
Nota sulla preparazione
- Inox, 18 µm mesh thickness, 640/inch-250/cm mesh count, 45 degree mesh angle, 7 µm emulsion thickness, 50 µm resolution, 83 m2/kg theoretical coverage, 1 µm theoretical dried thickness.
- Inox, 19 µm mesh thickness, 500/inch-200/cm mesh count, 22.5 degree mesh angle, 5 µm emulsion thickness, 40 µm resolution, 80 m2/kg theoretical coverage, 1 µm theoretical dried thickness.
- Polyester, 30 µm mesh thickness, 380/inch-150/cm mesh count, 22.5 degree mesh angle, 10 µm emulsion thickness, 80 µm resolution, 50 m2/kg theoretical coverage, 1.6 µm theoretical dried thickness.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)