Documenti
922773
Sigma-Aldrich
IPr*Pd(acac)Cl
≥95%
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium palladium acetylacetone chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C74H63ClN2O2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
1154.18
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
Cl[Pd]1(C2N(C(C(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=C5)=C(C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=C5C)C=CN2C(C(C(C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)=C%10)=C(C(C%11=CC=CC=C%11)C%12=CC=CC=C%12)C=C%10C)oc(C)cc(C)o1
Applicazioni
IPr*Pd(acac)Cl is a palladium NHC precatalyst for a variety of cross-couplng reactions, including C-N bond formation.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
[Pd(IPr*)(acac)Cl]: An Easily Synthesized, Bulky Precatalyst for C?N Bond Formation
Meiries S, et al.
Organometallics, 31, 3402-3409 (2012)