92251
Trimethylamine
≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.09 (vs air)
Tensione di vapore
13.3 psi ( 21 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
gas
Temp. autoaccensione
374 °F
Limite di esplosione
11.6 %
Impurezze
≤0.05% ammonia
≤0.05% methylamine
≤0.2% dimethylamine
P. eboll.
3-4 °C (lit.)
Punto di fusione
−117 °C (lit.)
Densità
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Altre note
Valvola di controllo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves