921408
Titanium Carbide MXene dispersion in propylene carbonate
Sinonimo/i:
Titanium Carbide MXene
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
Livello qualitativo
Concentrazione
≥0.5 mg/mL in propylene carbonate
Colore
faint gray to black
applicazioni
battery manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Articoli
Optimizing the synthesis of high-quality 2D MXene flakes for 3D ink printing is essential to such technological developments as printable and flexible electronics.
Discover how MXenes' superior conductivity, strength, and stability are revolutionizing energy. Explore their potential for next-gen batteries and hydrogen evolution.