920517
6-(4-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)pyrazine-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(OC(N1CCCN(C2=CN=CC(C(O)=O)=N2)CC1)=O)C
InChI
1S/C15H22N4O4/c1-15(2,3)23-14(22)19-6-4-5-18(7-8-19)12-10-16-9-11(17-12)13(20)21/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,20,21)
JBZILBWYLNAFOB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Similar linkers in this series:
920525
920681
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)