Documenti fondamentali
920142
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li3 phosphate
≥95 atom % 6Li, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
6Li3PO4
Peso molecolare:
113.02
Codice UNSPSC:
12352302
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥95 atom % 6Li
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M-3
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)