Documenti fondamentali
697559
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li hexafluorophosphate
95 atom % 6Li, 98% (CP)
Scegli un formato
1 G
1.690,00 €
1.690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
1.690,00 €
About This Item
Formula condensata:
6LiPF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
95 atom % 6Li
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
200 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M-1
Stringa SMILE
[6Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1/i;1-1
AXPLOJNSKRXQPA-HCMAANCNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)