919640
Nickel catalytic static mixer
316L, diam. × L 6 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
Ni CSM, Ni-EP-316L-6R150-A
Livello qualitativo
diam. × lung.
6 mm × 150 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
- Core: 3D printed 316L stainless steel
- Catalyst: electroplated Ni
- Shape: cylindrical
- Dimensions: 6mm diameter x 150mm length
Catalytic static mixers are a novel immobilized catalyst system, based on 3D printed mixer scaffolds containing a catalytic active layer. A variety of different active catalysts can be deposited on the metal mixer, allowing employment in many different classes of chemical reactions, such as hydrogenations, oxidations, C-C couplings and many more.
For additional information, including a general operational guide, click here
Altre note
Reductive aminations using a 3D printed supported metal(0) catalyst system
The use of catalytic static mixers for continuous flow gas-liquid and transfer hydrogenations in organic synthesis
Catalytic Static Mixers for the Continuous Flow Hydrogenation of a Key Intermediate of Linezolid (Zyvox)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Catalytic static mixers enable diverse chemical reactions like hydrogenations and oxidations; ideal for various applications.