918946
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5000, PDLLA average Mn 20000
Sinonimo/i:
Biodegradable, Block copolymer, Drug delivery, PEG-PLA, PLLA, mPEG-PLA, mPEG-PLLA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or chunks
Livello qualitativo
PM
PDLA average Mn 20,000 (by NMR)
PDLLA average Mn 20000
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PEG average Mn 5000
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3