900912
Biotin picolyl azide
Sinonimo/i:
Biotin-functionalized Picolyl Azide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
La scelta del reticolante opportuno per studi di biochimica o di bioconiugazione può essere impegnativa. La nostra guida alla scelta può aiutarvi a trovare l'abbinamento perfetto per le vostre applicazioni.