Documenti fondamentali
914045
Sigma-Aldrich
Peptide-RGD bioink preparation solution B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
Stato
solution
Composizione
Preparation solution B (20mL)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Peptide - RGD bioink preparation solution B is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide - RGD bioink (prod no.914444)
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)