913804
Tin(II) iodide
AnhydroBeads™, 99.99% trace metals basis, (Perovskite grade)
Sinonimo/i:
Stannous iodide, Tin diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Dimensione particelle
-10 mesh
P. ebollizione
714 °C (lit.)
Punto di fusione
320 °C (lit.)
Densità
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.