913537
Peptide bioink preparation solution A
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Composizione
Preparation solution A (20mL)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Peptide bioink preparation solution A is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide Bioink (prod no. 916110)
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)