913251
Y7
≥99%
Sinonimo/i:
BTP-4Cl
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Colore
dark
Energia dell’orbitale
HOMO -5.68 eV
LUMO -3.63 eV
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Contenuto correlato
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
L’elettronica organica utilizza conduttori e semiconduttori organici per applicazioni nel settore del fotovoltaico organico, dei diodi organici a emissione luminosa e dei transistor organici a effetto di campo.