912751
Y5
≥99%
Sinonimo/i:
(2,2’-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro[1,2,5]thiadiazolo[3,4e]thieno[2’’,3’’:4’,5’] thieno[2’,3’:4,5]pyrrolo[3,2-g] thieno[2’,3’:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(3-oxo-2,3-dihydro1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Band gap: Eg=1.38 eV
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Colore
dark
Energia dell’orbitale
HOMO -5.55 eV
LUMO -3.87 eV
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3