906972
F-M
≥98%
Sinonimo/i:
4,4,7,7,12,12-octyl-7,12-dihydro- bis[methylidyne(3-oxo-methyl-1H indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-4H-thieno[2″,3″:1′,2′]indeno[5′,6′:5,6]-s-indaceno[1,2-b]thiophene, FTIC-C8C8M
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Band gap: 1.72 eV
Band gap: Eg = 1.72 eV
Solubility: Soluble in Chloroform, CB and ODCB
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Energia dell’orbitale
HOMO -5.42 eV
LUMO -3.70 eV
Descrizione generale
Applicazioni
Tandem Cell Device performance:
ITO/ZnO/PFN-Br/PBDB-T:F-M/M-PEDOT/ZnO/PTB7- Th:O6T-4F:PC71BM/MoO3/Ag
Voc=1.642 V
Jsc=14.35 mA/cm2
FF=73.7%
PCE=17.3%
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.