912816
di-n-butylammonium methylammonium lead(II) heptaiodide
n = 2
Sinonimo/i:
(BA)2(MA)Pb2I7, 2D perovskite, Bis(butylammonium) methylammonium heptaiododiplumbate
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[N+H3]CCCC.[N+H3]CCCC.[N+H3]C.C
InChI
PKJYPAXQNYVGMM-UHFFFAOYSA-Q
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)