912158
N,N-Diethylethane-1,2-diammonium iodide
Sinonimo/i:
N,N-Diethylethane-1,2-diammonium iodide, DEEDAI, Greatcell Solar®
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Identity by (1H NMR)
Livello qualitativo
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
beige
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)