Documenti fondamentali
911305
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-F
Scegli un formato
5 G
100,00 €
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
100,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
applicazioni
advanced drug delivery
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
NanoFabTx reagent, Stabilizer-F is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (918075), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, Stabilizer-F is a polymer stabilizer.
Applicazioni
NanoFabTx reagent, Stabilizer-F can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (918075).
Note legali
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)