Documenti fondamentali
911143
Sigma-Aldrich
HO-PEG24-propanoic acid t-butyl ester
Sinonimo/i:
HO-PEG-tert-butyl ester, Hydroxyl PEG tert-butyl ester, Hydroxyl-PEG-tert-butyl ester
Scegli un formato
500 MG
340,00 €
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
340,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H110O27
Numero CAS:
Peso molecolare:
1203.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.23
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid or liquid
PM
average Mn 1,200 (by NMR)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Colore
white to off-white
Estremità Ω
(tert-Butyl ester)
Estremità α
hydroxyl
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(CCO)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O4/c1-9(2,3)13-8(11)4-6-12-7-5-10/h10H,4-7H2,1-3H3
ACWLDITVZGWIKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Polyethylene glycols (PEGs) are FDA approved hydrophilic polymers. They are non-toxic, non-immunogenic and non-antigenic, and are widely used in a varity of biomedical applications such as bioconjugation, drug delivery, surface functionalization, and tissue engineering. The propionic acid group in HO-PEG-propanoic acid t-butyl ester is protected, preventing self-coupling.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.