Documenti
910139
1,3-Dihydroxyacetone-1,1,3,3-d4 dimer
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D8H4O6
Peso molecolare:
188.21
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
2-8°C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3