909106
Molybdenum (IV) diselenide
lithium intercalated
Sinonimo/i:
Lithium intercalated 2D-molybdenum diselenide, Lithium intercalated molybdenum selenide, Lithium molybdenum selenide
Scegli un formato
236,60 €
Prezzo di listino338,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
236,60 €
Prezzo di listino338,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Stato
solid
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)