Documenti fondamentali
908290
Sigma-Aldrich
Obeticholic acid-2,2,4,4,-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Scegli un formato
1 MG
167,00 €
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
167,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H40D4O4
Peso molecolare:
424.65
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)