Documenti fondamentali
907804
Sigma-Aldrich
Uric acid-2-13C,1,3,7-15N3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Scegli un formato
1 MG
93,00 €
93,00 €
Prezzo di listino465,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
93,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C413CH4N15N3O3
Peso molecolare:
172.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
93,00 €
Prezzo di listino465,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
 13C
 15N
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1[15NH]C2=C([15NH][13C]([15NH]C2=O)=O)N1
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the manufacturer suggestion for the dissolution of the product? (We are going to treat live cells with this product)
    1 risposta
    1. We do not conduct solubility testing on product 907804 - Uric acid-2-13C,1,3,7-15N3.
      We would refer you to the academic literature for guidance on usage.